Merck
8.21093
Sigma-Aldrich
2-メチルテトラヒドロフラン
(stabilised) for synthesis
別名:
2-MeTHF, テトラヒドロ-2-メチルフラン, テトラヒドロシルバン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H10O
CAS番号:
分子量:
86.13
Beilstein:
102448
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
202-507-4
NACRES:
NA.22
bp:
78-80 °C (lit.)
グレード
for synthesis
synthesis grade
品質水準
蒸気圧
136 hPa ( 20 °C)
アッセイ
≥98% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
270 °C
有効性
300-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
1.2-5.7 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
屈折率
n20/D 1.406 (lit.)
bp
78-80 °C (lit.)
mp
-136 °C
転移温度
flash point -11 °C
溶解性
150 g/L
密度
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CC1CCCO1
InChI
1S/C5H10O/c1-5-3-2-4-6-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI Key
JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Production of microalgal-based carbon encapsulated iron nanoparticles (ME-nFe) to remove heavy metals in wastewater: This study explores the application of ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate in the synthesis of microalgal-based carbon encapsulated iron nanoparticles. These nanoparticles are used for the efficient removal of heavy metals from wastewater, presenting a significant advancement in environmental cleanup technologies (Mantovani et al., 2023).
  • pH responsive controlled release of anti-cancer hydrophobic drugs from sodium alginate and hydroxyapatite bi-coated iron oxide nanoparticles: This research utilizes ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate in the development of sodium alginate and hydroxyapatite bi-coated iron oxide nanoparticles. These nanoparticles are designed for the pH-responsive controlled release of hydrophobic anti-cancer drugs, offering potential enhancements in targeted cancer therapy (Manatunga et al., 2017).
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.852 - 0.855
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.005 %
Identity (IR): passes test
The material is stabilised with Butylhydroxytoluene (BHT).
At time of analytical testing a content of >100 ppm stabiliser was determined.
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
14.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-10.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
8210939170:
8210930005:
8210930000:
8210939160:
8210931000:
8210930250:
8210939999:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1