Merck
85488
Supelco
2-メチルテトラヒドロフラン
analytical standard
別名:
2-MeTHF, テトラヒドロ-2-メチルフラン, テトラヒドロシルバン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H10O
CAS番号:
分子量:
86.13
Beilstein:
102448
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥99.5% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
含みます
~0.025% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.406 (lit.)
n20/D 1.406
bp
78-80 °C (lit.)
密度
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CC1CCCO1
InChI
1S/C5H10O/c1-5-3-2-4-6-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI Key
JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-メチルテトラヒドロフランは、さまざまな有機金属反応および二相反応においてテトラヒドロフランおよびジクロロメタンに代わる持続可能でグリーンな代替品となり、経済面および環境面で利点があります。
アプリケーション
適用機器技術についての詳細情報は製品の分析証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはテクニカルサービスにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
14.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-10.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Axel Kahnt et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(25), 9863-9871 (2011-05-21)
Electron-transfer reactions are fundamental to many practical devices, but because of their complexity, it is often very difficult to interpret measurements done on the complete device. Therefore, studies of model systems are crucial. Here the rates of charge separation and
Tony W T Bristow et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 25(10), 1794-1802 (2014-08-12)
For on-line monitoring of chemical reactions (batch or continuous flow), mass spectrometry (MS) can provide data to (1) determine the fate of starting materials and reagents, (2) confirm the presence of the desired product, (3) identify intermediates and impurities, (4)
資料
The Utility of Headspace Grade Solvents for the Analysis of Organic Volatile Impurities