Merck
8.18969
Sigma-Aldrich
3-メチル-1-ブタノール
for synthesis
別名:
イソアミルアルコール, イソペンチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
88.15
Beilstein:
1718835
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
204-633-5
NACRES:
NA.21
蒸気密度
3 (vs air)
品質水準
蒸気圧
2 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥98% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
644 °F
有効性
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.2-9 %, 100 °F
屈折率
n20/D 1.406 (lit.)
pH
7 (20 °C, 25 g/L in H2O)
kinematic viscosity
5.32 cSt(20 °C)
bp
130 °C (lit.)
mp
−117 °C (lit.)
転移温度
flash point 43.5 °C
溶解性
25 g/L
密度
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CC(C)CCO
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
規格
Saturation Concentration in Air: 11 g/m3 (20 °C) 空気
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.808 - 0.809
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Danger-Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
110.3 °F - closed cup
引火点(℃)
43.5 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体