Merck
W205532
Sigma-Aldrich
Isoamyl acetate
greener alternative
natural, ≥97%, FCC, FG
別名:
酢酸イソペンチル, 酢酸 3-メチルブチルエステル, 酢酸イソアミル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COOCH2CH2CH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
130.18
FEMA番号:
2055
Beilstein:
1744750
EC Number:
欧州評議会番号:
214
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.024
NACRES:
NA.21
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
品質水準
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
蒸気密度
4.5 (vs air)
蒸気圧
5 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥97%
フォーム
liquid
自己発火温度
680 °F
expl. lim.
7.5 %
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
屈折率
n20/D 1.4 (lit.)
bp
142 °C/756 mmHg (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
溶解性
ethanol: soluble 1ml/3ml, clear, colorless (60%ethanol)
密度
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
環境により配慮した代替製品カテゴリ
官能
banana; fruity; sweet
SMILES記法
CC(C)CCOC(C)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-6(2)4-5-9-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
MLFHJEHSLIIPHL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)の4つのカテゴリーの1つを順守したグリーン代替品をお客様にお届けすることをお約束します。本製品はバイオ製品であり、グリーンケミストリーの原則“危険有害性の低い化学合成”および“再生可能な原料の使用”における主な改善を表しています。
酢酸イソアミルは、日本酒(吟醸酒)の吟醸香の主成分です。本化合物は様々な微生物の不活性化に有効です。n-ヘキサン中酢酸エチルのリパーゼ触媒エステル交換反応による酢酸イソアミルの合成が報告されています。本化合物はビールに存在する芳香活性化合物です。
アプリケーション
  • 伝統的発酵食品由来の非サッカロミセス酵母がビール香気に及ぼす影響:HS-SPME-GC/MS とケモメトリックスを組み合わせた解析:この研究では、ヘッドスペース固相マイクロ抽出-ガスクロマトグラフィー/質量分析法(HS-SPME-GC/MS)とケモメトリックス解析を用いて、非サッカロミセス酵母がビール香気に及ぼす影響を調査しました。イソアミルアセテートは、ビールのフルーティーな香りと甘さを高める重要な化合物として同定されました(Cao et al., 2024)。
  • センソミクスアプローチの応用による、四川小曲白酒の主要な香気化合物に対するさまざまなソルガム品種の影響の調査:この研究では、中国のリキュールである四川小曲白酒の香気化合物に対するさまざまなソルガム品種の影響を調査しています。酢酸イソアミルは、白酒の特性であるフルーティーな香りに寄与する揮発性化合物として注目されています(Ma et al., 2024)。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
91.4 °F - closed cup
引火点(℃)
33 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W205532-1KG:
W205532-4KG-K:4548173966403
W205532-BULK-K:
W205532-20KG-K:4548173966397
W205532-9KG:
W205532-VAR-K:
W205532-SAMPLE:
W205532-1DRUM-K:
W205532-SAMPLE-K:
W205532-9KG-K:4548173966410
W205532-4KG:
W205532-1KG-K:4548173966380
W205532-20KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
M Rizzi et al.
Enzyme and microbial technology, 14(9), 709-714 (1992-09-01)
Isoamyl acetate was synthesized by lipase-catalyzed transesterification of ethyl acetate in n-hexane. The selectivity and rates of ester formation decreased when water content of the immobilized enzyme exceeded 3% (w/w). Experimental observations clearly indicate that the substrates as well as
Carrier-free, continuous primary beer fermentation.
Pires EJ, et al.
Journal of the Institute of Brewing, 120(4), 500-506 (2014)
Tatjana Schreder et al.
Rhinology, 46(3), 175-183 (2008-10-16)
The aim of this study was to compare the olfactory performance of anorectic patients and healthy controls with regard to the state of satiety. Using the Sniffin' Sticks, sensitivity to a nonfood odor (n-butanol) and to a food-related odor (isoamyl
J Albrecht et al.
Rhinology, 47(2), 160-165 (2009-07-15)
The primary aim of this study was to investigate whether olfactory detection thresholds are dependent on different states of satiety. Using the threshold test of the Sniffin' Sticks test battery (single-staircase, three alternative forced choice procedure), sensitivity to a non-food
Gianfranco Anfora et al.
Behavioural brain research, 206(2), 236-239 (2009-09-22)
Recent evidence suggests that asymmetry between the left and right sides of the brain is not limited to vertebrates but extends to invertebrates as well. We compared olfactory lateralization in two species of Hymenoptera Apoidea, the honeybee (Apis mellifera), a