Merck
W206016
Sigma-Aldrich
酪酸イソアミル
natural, ≥98%, FCC, FG
別名:
3-methyl butanoate, 3-methylbutyl butanoate, 3-methylbutyl butyrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2CO2CH2CH2CH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
158.24
FEMA番号:
2060
EC Number:
欧州評議会番号:
282
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.055
NACRES:
NA.21
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
品質水準
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
蒸気密度
5.45 (vs air)
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.411 (lit.)
bp
184-185 °C (lit.)
密度
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
apple; banana; melon; fruity; ethereal; sweet; tropical
SMILES記法
CCCC(=O)OCCC(C)C
InChI
1S/C9H18O2/c1-4-5-9(10)11-7-6-8(2)3/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI Key
PQLMXFQTAMDXIZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
天然の存在:メロン、パパイヤ、ホップ油、ブランデ-、バ-ボンウイスキ-、ハチミツ、ジャックフル-ツ。
アプリケーション
  • Olfactory behavioral responses of two Drosophila species and their pupal parasitoid to volatiles from bananas.: Research indicates isoamyl butyrate′s role in the olfactory response of fruit flies and parasitoids, providing insights into pest management strategies (Bi et al., 2023).
生物化学的/生理学的作用
2.0%でにおいを感じます。
5 ppmで味覚を感じます。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
138.2 °F
引火点(℃)
59 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W206016-20KG-K:
W206016-100G:
W206016-1KG-K:
W206016-1KG:
W206016-SAMPLE-K:
W206016-SAMPLE:
W206016-100G-K:
W206016-4KG-K:
W206016-BULK:
W206016-VAR-K:
W206016-4KG:
W206016-BULK-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 24, 50-50 (1999)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
W206016-1KG-K4061837875960
W206016-20KG-K4061837875977
W206016-4KG-K4061837875984
W206016-100G-K
W206016-1KG
W206016-SAMPLE-K4061837875991