Merck
W206008
Sigma-Aldrich
酪酸イソアミル
≥98%, FCC, FG
別名:
3-methylbutyl butanoate, 3-methylbutyl butyrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2CO2CH2CH2CH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
158.24
FEMA番号:
2060
EC Number:
欧州評議会番号:
282
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.055
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
蒸気密度
5.45 (vs air)
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.411 (lit.)
bp
184-185 °C (lit.)
密度
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
green; tropical; fruity
SMILES記法
CCCC(=O)OCCC(C)C
InChI
1S/C9H18O2/c1-4-5-9(10)11-7-6-8(2)3/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI Key
PQLMXFQTAMDXIZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
138.2 °F
引火点(℃)
59 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W206008-9KG:
W206008-20KG-K:
W206008-9KG-K:
W206008-1KG-K:
W206008-SAMPLE-K:
W206008-1KG:
W206008-VAR-K:
W206008-20KG:
W206008-SAMPLE:
W206008-BULK-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
W206008-1KG
W206008-9KG
W206008-SAMPLE-K4061837543548
W206008-1KG-K4061837543517
W206008-20KG
W206008-20KG-K4061837543524
W206008-9KG-K4061837543531
W206008-SAMPLE