由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
蒸気圧
23 mmHg ( 110 °C)
アッセイ
≥99%
自己発火温度
862 °F
屈折率
n20/D 1.502 (lit.)
bp
206 °C (lit.)
mp
−51 °C (lit.)
密度
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
floral; fruity; sweet
SMILES記法
CC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-8(10)11-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
InChI Key
QUKGYYKBILRGFE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- Transcriptomic and proteomic approaches to explore the differences in monoterpene and benzenoid biosynthesis between scented and unscented genotypes of wintersweet.: This study examines the biosynthesis pathways of monoterpenes and benzenoids, including benzyl acetate, in different genotypes of wintersweet. By using transcriptomic and proteomic methods, the researchers identified key genes and proteins involved in the production of these compounds, providing insights into the biochemical mechanisms underlying their biosynthesis. This research has implications for understanding the metabolic engineering of fragrance compounds in plants (Tian et al., 2019).
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
203.0 °F - closed cup
引火点(℃)
95 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W213500-10KG:
W213500-BULK-K:
W213500-25KG:
W213500-VAR-K:
W213500-SAMPLE:
W213500-10KG-K:4548173958200
W213500-SAMPLE-K:
W213500-25KG-K:4548173958224
W213500-1KG:
W213500-1KG-K:4548173958217
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
W213500-10KG | |
W213500-1KG-K | 4061837543746 |
W213500-25KG-K | 4061837543753 |
W213500-10KG-K | 4061837543739 |
W213500-1KG | |
W213500-25KG | |
W213500-SAMPLE | |
W213500-SAMPLE-K | 4061837508455 |