Merck
W309818
Sigma-Aldrich
バレルアルデヒド
≥97%, FG
別名:
ペンタナール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3CHO
CAS番号:
分子量:
86.13
FEMA番号:
3098
Beilstein:
1616304
EC Number:
欧州評議会番号:
93
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
5.005
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥97%
自己発火温度
428 °F
屈折率
n20/D 1.394 (lit.)
bp
102-103 °C (lit.)
mp
−92 °C (lit.)
密度
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
berry; bread; nutty; fruity
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]C(=O)CCCC
InChI
1S/C5H10O/c1-2-3-4-5-6/h5H,2-4H2,1H3
InChI Key
HGBOYTHUEUWSSQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
バレルアルデヒドは、ライス、牛肉魚肉、および生ハム中に認められる主要な揮発性香味化合物の1つです。
アプリケーション
  • 廃棄物から宝へ:原子レベルのカチオンが欠損した Zn-Co バイメタル酸化物による n-バレラルデヒドのオクタンへの電気触媒によるアップサイクル:廃棄物であるバレラルデヒドを価値のあるオクタンに変換する画期的なアプローチであり、廃棄物管理と資源回収における電気触媒の潜在性を示しています(Qin M et al., 2024)。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
44.6 °F
引火点(℃)
7 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W309818-8KG:
W309818-SAMPLE:
W309818-20KG:
W309818-4KG:
W309818-1KG-K:4548173958439
W309818-4KG-K:4548173958453
W309818-1KG:
W309818-BULK:
W309818-8KG-K:4548173958460
W309818-20KG-K:4548173958446
W309818-VAR-K:
W309818-SAMPLE-K:
W309818-BULK-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A comparison of the volatile fractions from cured and uncured meat.
Cross CK & Ziegler P.
Journal of Food Science, 30(4), 610-614 (1965)
A fresh look at meat flavor.
Calkins CR & Hodgen JM.
Meat Science, 77(1), 63-80 (2007)
Determination of aldehydes in fish by high-performance liquid chromatography.
da Cunha Veloso MC, et al.
Journal of Chromatographic Science, 39(5), 173-176 (2001)
S W Tsai et al.
Journal of chromatography. A, 954(1-2), 191-198 (2002-06-13)
A solid-phase microextraction (SPME) device was used as a time-weighted average sampler for n-valeraldehyde. The SPME device was first modified to improve the wearer's acceptance as a passive sampler. Then a poly(dimethylsiloxane)-divinylbenzene fiber was used and O-2,3,4,5,6-(pentafluorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride (PFBHA) was
Masayuki Fujita et al.
Plant & cell physiology, 44(5), 481-490 (2003-05-30)
Induction of pumpkin (Cucurbita maxima Duch.) glutathione S-transferase (GST, EC 2.5.1.18) by aldehydes and related compounds was examined. All of the tested compounds induced pumpkin GST to different degrees, and it was found that (1) aldehydes induce GST directly and
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
W309818-20KG-K4061837835353
W309818-1KG-K4061837835346
W309818-8KG
W309818-8KG-K4061837835377
W309818-1KG
W309818-20KG
W309818-4KG
W309818-4KG-K4061837835360
W309818-SAMPLE
W309818-SAMPLE-K4061837835384