安全性情報
8.08504
Sigma-Aldrich
Pentanal
for synthesis
別名:
Pentanal, Valeraldehyde, Amylaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3CHO
CAS番号:
分子量:
86.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
EC Index Number:
203-784-4
NACRES:
NA.22
蒸気圧
36 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
205 °C
有効性
3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
4850 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.7-6.8 % (v/v)
mp
-91 °C
転移温度
flash point 7 °C
溶解性
11.7 g/L
密度
0.81 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C5H10O/c1-2-3-4-5-6/h5H,2-4H2,1H3
InChI Key
HGBOYTHUEUWSSQ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.808 - 0.815
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
44.6 °F
引火点(℃)
7 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体