蒸気密度
3 (vs air)
蒸気圧
155 mmHg ( 21.1 °C)
アッセイ
≥99.8% (GC)
自己発火温度
487 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.388 (lit.)
n20/D 1.388
bp
60-66 °C (lit.)
密度
0.678 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
petroleum
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCC=C
InChI
1S/C6H12/c1-3-5-6-4-2/h3H,1,4-6H2,2H3
InChI Key
LIKMAJRDDDTEIG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
おすすめ製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-13.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-25.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
52930-10ML:4548174010907
52930-50ML:4548174010914
52930-5ML:4548174010921
52930-BULK:
52930-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック