Merck
110892
Sigma-Aldrich
trans-2-Hexene
97%
別名:
(E)-2-Hexene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2CH=CHCH3
CAS番号:
分子量:
84.16
Beilstein:
1719020
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
263 mmHg ( 37.7 °C)
アッセイ
97%
自己発火温度
473 °F
屈折率
n20/D 1.393 (lit.)
bp
68-69 °C (lit.)
mp
−98.5-−98 °C (lit.)
密度
0.669 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCC\C=C\C
InChI
1S/C6H12/c1-3-5-6-4-2/h3,5H,4,6H2,1-2H3/b5-3+
InChI Key
RYPKRALMXUUNKS-HWKANZROSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
trans-2-hexene is formed by the double bond shift and cis-trans isomerization which can be studied using microreactor-GLC techniques.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-13.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-25 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
110892-1G:
110892-BULK:
110892-10G:
110892-VAR:
110892-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The mechanism of double-bond isomerization of olefins on solid acids.
Brouwer DM et al.
J. Catal., 1(1), 22-31 (1962)