Merck
E14705
Sigma-Aldrich
2-エチル-1-ブテン
95%
別名:
1,1-Diethylethene, 1,1-Diethylethylene, 3-Methylenepentane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2C(C2H5)=CH2
CAS番号:
分子量:
84.16
Beilstein:
1697102
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
liquid
自己発火温度
599 °F
屈折率
n20/D 1.396 (lit.)
bp
64-65 °C (lit.)
mp
−131.5-−131 °C (lit.)
密度
0.689 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCC(=C)CC
InChI
1S/C6H12/c1-4-6(3)5-2/h3-5H2,1-2H3
InChI Key
RYKZRKKEYSRDNF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
14.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-10 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
E14705-BULK:
E14705-25G:
E14705-5G:
E14705-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Kurtis M Carsch et al.
Science (New York, N.Y.), 365(6458), 1138-1143 (2019-09-14)
Terminal copper-nitrenoid complexes have inspired interest in their fundamental bonding structures as well as their putative intermediacy in catalytic nitrene-transfer reactions. Here, we report that aryl azides react with a copper(I) dinitrogen complex bearing a sterically encumbered dipyrrin ligand to