Merck
119059
Sigma-Aldrich
3,3-ジメチル-1-ブテン
≥97% (GC)
別名:
ネオヘキセン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CCH=CH2
CAS番号:
分子量:
84.16
Beilstein:
1697101
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
>1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
6.96 psi ( 20 °C)
アッセイ
≥97% (GC)
屈折率
n20/D 1.376 (lit.)
bp
41 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
密度
0.653 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)C=C
InChI
1S/C6H12/c1-5-6(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3
InChI Key
PKXHXOTZMFCXSH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3,3-ジメチル-1-ブテンは、塩素促進Ag(111)酸素吸着原子によって対応するエポキシ化合物を選択的に酸化します。この化合物は連鎖歩行Pd-ジイミン触媒を用いるとエチレンと共重合します
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
17.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-8 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
119059-BULK:
119059-50G:
119059-50ML:
119059-250ML:
119059-VAR:
119059-10KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Molecular mechanism of alkene epoxidation: A model study with 3, 3-dimethyl-1-butene on Ag (111).
Mukoid C, et al.
Catalysis Letters, 4(1), 57-61 (1990)
Peng Xiang et al.
Macromolecular rapid communications, 31(12), 1083-1089 (2011-05-19)
In this Communication, the copolymerization of ethylene with a sterically hindered α-olefin comonomer, γ-trisubstituted 3,3-dimethyl-1-butene (DMB), using a chain-walking Pd-diimine catalyst, [(ArNC(Me)(Me)CNAr)Pd(CH(3) )(NCMe)]SbF(6) (Ar2,6-(iPr)(2) C(6) H(3) ) (1) is reported. In spite of its high steric bulkiness in the close