Merck
320323
Sigma-Aldrich
1-ヘキセン
97%
別名:
1-n-Hexene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3CH=CH2
CAS番号:
分子量:
84.16
Beilstein:
1209240
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
3 (vs air)
品質水準
蒸気圧
155 mmHg ( 21.1 °C)
アッセイ
97%
フォーム
liquid
自己発火温度
487 °F
屈折率
n20/D 1.388 (lit.)
bp
60-66 °C (lit.)
密度
0.678 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
allyl
SMILES記法
CCCCC=C
InChI
1S/C6H12/c1-3-5-6-4-2/h3H,1,4-6H2,2H3
InChI Key
LIKMAJRDDDTEIG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
1-ヘキセンは、次の用途で使用できます。
  • さまざまな触媒による重合の基質として。
  • オリゴマー化により品質が良好な中間留出物および潤滑油を調製するため。
  • 超臨界CO2触媒およびロジウム触媒を用いたヒドロホルミル化によるアルデヒドの合成に。
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-13.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-25.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
320323S-18L-RC:
320323-VAR:
320323-BULK:
320323-1L:4548173964751
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Oligomerization of 1-hexene and 1-octene over solid acid catalysts.
de Klerk A.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 44(11), 3887-3893 (2005)
Hydroformylation of 1-hexene in supercritical carbon dioxide using a heterogeneous rhodium catalyst. 3. Evaluation of solvent effects.
Hemminger O, et al.
Green Chemistry, 4(5), 507-512 (2002)
Isospecific living polymerization of 1-hexene by a readily available nonmetallocene C 2-symmetrical zirconium catalyst.
Tshuva, Edit Y et al.
Journal of the American Chemical Society, 122(43), 10706-10707 (2000)
Stereospecific living Ziegler- Natta polymerization of 1-hexene.
Jayaratne, Kumudini C and Sita, Lawrence R
Journal of the American Chemical Society, 122(5), 958-959 (2000)
Chia-Hsiu Chen et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(21), 6965-6971 (2015-05-12)
The stereochemistry, kinetics, and mechanism of olefin polymerization catalyzed by a set of zirconium-based metallocenes was studied by NMR using dissolution dynamic nuclear polarization (DNP). Hyperpolarized 1-hexene was polymerized in situ with a C2 symmetric catalyst, [(EBI)ZrMe][B(C6F5)4] (EBI = rac-(C2H4(1-indenyl)2))