Merck
117706
Sigma-Aldrich
フェニルアセチレン
98%
別名:
エチニルベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CCH
CAS番号:
分子量:
102.13
Beilstein:
605461
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
17.6 mmHg ( 37.7 °C)
品質水準
アッセイ
98%
不純物
<1% 1,4-dioxane
屈折率
n20/D 1.549 (lit.)
bp
142-144 °C (lit.)
溶解性
H2O: insoluble
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
密度
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phenyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C#Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7H
InChI Key
UEXCJVNBTNXOEH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
フェニルアセチレンは、薗頭カップリング反応でよく使用される芳香族有機化合物です。フェニルアセチレンは、RhおよびPt複合体により触媒される重合反応を受けてポリフェニルアセチレンを生成します
アプリケーション
トリメチルアルミニウム存在下でニトロンからアルキニルヒドロキシルアミンへの変換に使用する末端アセチレン
フェニルアセチレンは、パラジウムが触媒するフェニルアセチレン酸化的カルボニル化反応中の産物形成のメカニズムを調べるための研究に使用されました
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
80.6 °F - closed cup
引火点(℃)
27 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
117706-VAR:
117706-BULK:
117706-100ML:
117706-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Katarina Novakovic et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 10(5), 749-753 (2008-02-07)
This paper reports on the influence of oscillations on product selectivity as well as the dynamics of product formation during the palladium-catalysed phenylacetylene oxidative carbonylation reaction in a catalytic system (PdI2, KI, Air, NaOAc in methanol). The occurrence of the
Rhodium and platinum complexes as catalysts for the polymerization of phenylacetylene.
Furlani A, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 24(5), 991-1005 (1986)
Tetrahedron Letters, 48, 1457-1457 (2007)
Kyoung Chul Ko et al.
The journal of physical chemistry. A, 116(25), 6837-6844 (2012-06-06)
The intramolecular magnetic coupling constant (J) values of diradical systems linked with two monoradicals through a coupler (para-substituted phenyl acetylene (Model I), meta-substituted phenyl acetylene (Model II), ethylene (Model III)) were investigated by unrestricted density functional theory calculations. We divided
Zhouqing Xu et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(46), 5736-5738 (2012-05-09)
[8+12]-metallamacrocycle-based 3D frameworks {[Cu(4)(pbt)(2)(SO(4))(2)(DMF)(2)(CH(3)OH)]·7H(2)O·DMF}(n) (1) and [12]-macrocycle 3D {[Cu(2)(pbt)(SO(4))(DMSO)(CH(3)OH)(2)]·5H(2)O·CH(3)OH}(n) (2) have been obtained. Both complexes display antiferromagnetic couplings and high catalytic activity in the oxidative coupling reaction of 1-ethynylbenzene and oxazolidin-2-one.
資料
The terminal alkyne functionality has a wide range of applications including most recently the synthesis of spiropyran substituted 2,3-dicyanopyrazines and (±)-asteriscanolide, as well as conversion to enamines using resin-bound 2° amines.
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
117706-100ML4061837580390
117706-25ML4061837580406