Merck
376841
Sigma-Aldrich
3-フェニル-1-プロピン
contains ca.250 ppm BHT as inhibitor, 97%
別名:
1-Phenyl-2-propyne, 2-Propyn-1-ylbenzene, 2-Propynylbenzene, 3-Phenylpropyne, Benzylacetylene, Propargylbenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2C≡CH
CAS番号:
分子量:
116.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
含みます
ca.250 ppm BHT as inhibitor
屈折率
n20/D 1.526 (lit.)
bp
75 °C/20 mmHg (lit.)
密度
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phenyl
SMILES記法
C#CCc1ccccc1
InChI
1S/C9H8/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h1,3-5,7-8H,6H2
InChI Key
NGKSKVYWPINGLI-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
3-フェニル-1-プロピンは、3-アリル-1-プロピンです。レーザー誘起蛍光法および単一振電準位蛍光(SVLF)分光法を用いて、3-フェニル-1-プロピンをジェット冷却して放電する際に生じる、共鳴安定化された1-フェニルプロパルギルラジカルの電子遷移の研究が行われました。3-フェニル-1-プロピン(プロパルギルベンゼン)のマイクロ波回転スペクトルが研究され、その安定な立体構造は同一平面に炭素原子を有することが報告されていますN-メチル-N-フェニルヒドラジンまたはN-フェニルヒドラジンと3-フェニル-1-プロピンの反応でインドールを生成することが報告されています。3-フェニル-1-プロピンは酸化スチレンおよびアジ化ナトリウムと反応し、β-ヒドロキシトリアゾールを生成することが報告されています。
アプリケーション
3-フェニル-1-プロピンは、4-フェニル-2-ブチン-1-オル合成の開始剤として用いられています。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
125.6 °F - closed cup
引火点(℃)
52 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
376841-BULK:
376841-1G:
376841-VAR:
376841-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yalin Zhang et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 12(14), 3847-3855 (2004-06-24)
The methionine salvage pathway allows the in vivo recovery of the methylthio moiety of methionine upon the formation of methylthioadenosine (MTA) from S-adenosylmethionine (SAM). The Fe(II)-containing form of acireductone dioxygenase (ARD) catalyzes the penultimate step in the pathway in Klebsiella
Zinc-promoted hydrohydrazination of terminal alkynes: an efficient domino synthesis of indoles.
Karolin Alex et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 47(12), 2304-2307 (2008-02-12)
Neil J Reilly et al.
The Journal of chemical physics, 130(14), 144313-144313 (2009-04-17)
The D(1)((2)A("))-D(0)((2)A(")) electronic transition of the resonance-stabilized 1-phenylpropargyl radical, produced in a jet-cooled discharge of 3-phenyl-1-propyne, has been investigated in detail by laser-induced fluorescence excitation and dispersed single vibronic level fluorescence (SVLF) spectroscopy.The transition is dominated by the origin band
The rotational spectrum and heavy-atom-planar structure of propargyl benzene (3-phenyl-1-propyne).
Giudici R, et al.
Journal of Molecular Structure, 786(1), 65-67 (2006)
Yadav JS, et al.
Tetrahedron Letters, 48(89), 8773-8776 (2007)