アッセイ
97%
フォーム
solid
屈折率
n20/D 1.563 (lit.)
bp
87-91 °C/11 mmHg (lit.)
mp
28-29 °C (lit.)
密度
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(cc1)C#C
InChI
1S/C9H8O/c1-3-8-4-6-9(10-2)7-5-8/h1,4-7H,2H3
InChI Key
KBIAVTUACPKPFJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4-エチニルアニソールは、アセチリド塩を製造する必要なく、良好な収率でDMF-ジメチル・アセタールから対応するプロパルギル・アルデヒドを直接形成します。アクセプター-シクロプロピルメチルシランの1,3-双極子付加環化により、官能化シクロペンテンが良好な収率で得られます。
4-エチニルアニソールは、有機合成の構成要素として使用できるほか、薗頭カップリング反応にも使用できます。
4-エチニルアニソールは、有機合成の構成要素として使用できるほか、薗頭カップリング反応にも使用できます。
アプリケーション
4−エチニルアニソールを、
- [4 + 2]環化付加を経由する光輝性1,2‐ジヒドロホスフィニンの合成
- 三置換1,2,4-トリアゾールの銅触媒三成分合成におけるアリルボロン酸およびアジ化ナトリウムとの併用
- N-ビニルインドールを合成するアルキンの金(III)触媒によるヒドロアミノ化の研究に使用しました。
アクセプター-シクロプロピルメチルシランの1,3-双極子付加環化反応により、官能化シクロペンテンが高収率で得られます。
アセチリド塩生成の必要がなく、DMF-ジメチルアセタールから直接、対応するプロパルギルアルデヒドを高収率で生成します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
179.6 °F - closed cup
引火点(℃)
82 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
206490-VAR:
206490-BULK:
206490-1G:
206490-5G:
206490-250MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synlett, 278-278 (2007)
Formal [3+2] addition of acceptor-substituted cyclopropylmethylsilanes with aryl acetylenes.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 43(20), 2669-2671 (2008-07-17)
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 41(11), 3294-3301 (2012-01-31)
The addition of 4-trifluoromethyl-1-ethynylbenzene, phenylacetylene, or 4-ethynylanisole to P-mesityldiphenylmethylenephosphine, 1, produced photoluminescent 1,2-dihydrophosphinines 4a-c, respectively, in quantitative yield via a [4 + 2] cycloaddition. Limited reactivity was observed between 1 and non-aromatic alkynes. P-[Bis(trimethylsilyl)amino][(trimethylsilyl)methylene]phosphine, 2, and P-mesityl[(t-butyl)(trimethylsiloxy)methylene]phosphine, 3, showed extremely
Tetrahedron Letters, 45, 5043-5043 (2004)
Organic letters, 9(4), 627-630 (2007-02-09)
A highly efficient double-hydroamination reaction of o-alkynylanilines with terminal alkynes leading to N-alkenylindoles was developed by using gold(III) as a catalyst under neat conditions. [reaction: see text].