Merck
593001
Sigma-Aldrich
4-tert-ブチルフェニルアセチレン
96%
別名:
(4-tert-Butylphenyl)ethyne, 1-(1,1-Dimethylethyl)-4-ethynylbenzene, 1-Ethynyl-4-(t-Butyl)benzene, 1-Ethynyl-4-tert-butylbenzene, 1-tert-Butyl-4-ethynylbenzene, 4-tert-Butyl-1-ethynylbenzene, p-tert-Butylphenylacetylene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3C6H4C≡CH
CAS番号:
分子量:
158.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
liquid
bp
70 °C/2 mmHg (lit.)
密度
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)c1ccc(cc1)C#C
InChI
1S/C12H14/c1-5-10-6-8-11(9-7-10)12(2,3)4/h1,6-9H,2-4H3
InChI Key
ZSYQVVKVKBVHIL-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
4-tert-ブチルフェニルアセチレンは、4-tert-ブチルスチレンから合成できます。
アプリケーション
4-tert-ブチルフェニルアセチレンは、次の物質の合成に使用できます。
  • 1,6-ビス(4-tert-ブチルフェニル)ヘキサ-1,5-ジイン-3,4-ジオン
  • 4,4′,5,5′-テトラヨードジベンゾ-24-クラウン-8-エーテルとの薗頭カップリングによる4,4′,5,5′-テトラ(4-tert-ブチルフェニルエチニル)ジベンゾ-24-クラウン-8-エーテル
  • パラジウム触媒による4-(tert-ブチルジメチルシロキシ)ヨードベンゼンとのカップリングによる1-(4-tert-ブチルフェニル)-2-(4-tert-ブチルジメチルシロキシフェニル)アセチレン
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
180.0 °F - closed cup
引火点(℃)
82.2 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
593001-VAR:
593001-BULK:
593001-25G:
593001-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
"An efficient synthesis of 4, 4', 5, 5'-tetraiododibenzo-24-crown-8 and its highly conjugated derivatives"
Pak.JJ, et al.
Tetrahedron Letters, 47(02), 233-237 (2006)
"NIR chromophores from small acetylenic building blocks: a Diels?Alder approach to octaalkynylphthalocyanines"
Faust R and Mitzel F
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, (22), 3746-3751 (2000)
"Synthesis and gas permeation properties of poly (diphenylacetylenes) having bulky alkyl/silyl and hydroxy groups"
Hu Y, et al.
Journal of Membrane Science, 282(01), 423-429 (2006)
Li-Jing Han et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 49(24), 8347-8353 (2020-06-11)
A series of dinuclear platinum(ii) alkynyl complexes [Pt2L2(C[triple bond, length as m-dash]CC6H4R-4)4] (R = H 1, CH32, But3) and unusual tetranuclear Pt(ii)-Ag(i) clusters [Pt2Ag2L(C[triple bond, length as m-dash]CC6H4R-4)6] (R = H, 4; CH3, 5; But, 6), together with novel polymer
Atsushi Tamura et al.
Beilstein journal of organic chemistry, 12, 2883-2892 (2017-02-02)
Cyclodextrin (CD)-threaded polyrotaxanes (PRXs) with reactive functional groups at the terminals of the axle polymers are attractive candidates for the design of supramolecular materials. Herein, we describe a novel and simple synthetic method for end-reactive PRXs using bis(2-amino-3-phenylpropyl) poly(ethylene glycol)