Merck
630268
Sigma-Aldrich
3-クロロ-1-エチニルベンゼン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4≡CH
CAS番号:
分子量:
136.58
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5640 (lit.)
bp
178-179 °C (lit.)
密度
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
Clc1cccc(c1)C#C
InChI
1S/C8H5Cl/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h1,3-6H
InChI Key
GRBJPHPMYOUMJV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
145.0 °F - closed cup
引火点(℃)
62.78 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
630268-1G:
630268-BULK:
630268-5G:
630268-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
The terminal alkyne functionality has a wide range of applications including most recently the synthesis of spiropyran substituted 2,3-dicyanopyrazines and (±)-asteriscanolide, as well as conversion to enamines using resin-bound 2° amines.