About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H6O
CAS番号:
分子量:
130.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
75-80 °C
官能基
aldehyde
SMILES記法
O=Cc1cccc(c1)C#C
InChI
1S/C9H6O/c1-2-8-4-3-5-9(6-8)7-10/h1,3-7H
InChI Key
IGIUWNVGCVCNPV-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
725021-BULK:
725021-VAR:
725021-250MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック