About This Item
化学式:
C6H5C≡CD
CAS番号:
分子量:
103.14
Beilstein:
2038975
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
おすすめの製品
同位体純度
99 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.548 (lit.)
bp
142-144 °C (lit.)
密度
0.939 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
[2H]C#Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7H/i1D
InChI Key
UEXCJVNBTNXOEH-MICDWDOJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
87.8 °F - closed cup
引火点(℃)
31 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
411884-5G:
411884-VAR:
411884-1G:
411884-BULK:
Organometallics, 11, 2181-2181 (1992)