Merck
589381
Sigma-Aldrich
Phenylacetylene-1-13C
99 atom % 13C
別名:
Ethynyl-1-13C-benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H513C≡CH
CAS番号:
分子量:
103.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352003
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
bp
142-144 °C (lit.)
密度
0.939 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
C#[13C]c1ccccc1
InChI
1S/C8H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7H/i2+1
InChI Key
UEXCJVNBTNXOEH-VQEHIDDOSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
87.8 °F - closed cup
引火点(℃)
31 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
589381-VAR:
589381-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)