Merck
331333
Sigma-Aldrich
Glycine-N,N,O-d3
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
D2NCH2CO2D
CAS番号:
分子量:
78.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
形状
solid
mp
240 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]OC(=O)CN([2H])[2H]
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i/hD3
InChI Key
DHMQDGOQFOQNFH-ZRLBSURWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)