About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6
CAS番号:
分子量:
102.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
208-645-1
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
蒸気圧
2.7 hPa ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
liquid
bp
142-144 °C/1013 hPa
mp
-44.8 °C
転移温度
flash point 27 °C
密度
0.93 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
c1(ccccc1)C#C
InChI
1S/C8H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7H
InChI Key
UEXCJVNBTNXOEH-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.929 - 0.934
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.929 - 0.934
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
80.6 °F - closed cup
引火点(℃)
27 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体