powder
有効性
800 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
205 °C/15.6 hPa
mp
61-65 °C
転移温度
flash point 195 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C10H10N2/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-9(12)10(7)8/h1-6H,11-12H2
InChI Key
YFOOEYJGMMJJLS-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HClO₄): ≥ 97,0 %(m)
Melting range (lower value): ≥ 61 °C
Melting range (upper value): ≤ 65 °C
Identity (IR): conforms
Melting range (lower value): ≥ 61 °C
Melting range (upper value): ≤ 65 °C
Identity (IR): conforms
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
392.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 200 °C - closed cup