Merck
56451
Supelco
1,5-ジアミノナフタレン
matrix substance for MALDI-MS, ≥99.0% (HPLC)
別名:
1,5-DAN, 1,5-ナフタレンジアミン, NSC 401110
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C10H6(NH2)2
CAS番号:
分子量:
158.20
Beilstein:
907947
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
matrix substance for MALDI-MS
品質水準
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
組成
carbon content, 75.92% (theory)
hydrogen content, 6.37% (theory)
nitrogen content, 17.71% (theory)
アナライトの化学物質クラス
oligonucleotides, peptides
テクニック
MALDI-MS: suitable
mp
185-187 °C (lit.)
微量陽イオン
Ba: ≤5.0 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5.0 mg/kg
Co: ≤5.0 mg/kg
Cr: ≤5.0 mg/kg
Cu: ≤5.0 mg/kg
K: ≤10 mg/kg
Mg: ≤5.0 mg/kg
Mn: ≤5.0 mg/kg
Na: ≤10 mg/kg
Ni: ≤5.0 mg/kg
Pb: ≤5.0 mg/kg
Zn: ≤5.0 mg/kg
SMILES記法
Nc1cccc2c(N)cccc12
InChI
1S/C10H10N2/c11-9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)12/h1-6H,11-12H2
InChI Key
KQSABULTKYLFEV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1,5-ジアミノナフタレンは、1,5-ナフタレンジイソシアネートおよびポリウレタンエラストマーの生産に使用されます。
アプリケーション
1,5-ジアミノナフタレンは、電子移動解離(ETD)やマトリックス支援レーザー脱離イオン化インソース分解(MALDI-ISD)法などの、複数断片化技術を伴ったトップダウンおよびミドルダウン質量分析法を使用した、IgGタンパク質の分析における効果的なマトリックスとして使用されます。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
アナリシスノート
要求に応じた金属微量分析
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
438.8 °F - DIN 51758
引火点(℃)
226 °C - DIN 51758
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート