Merck
667617
Sigma-Aldrich
1,4-Diaminonaphthalene
97%
別名:
1,4-Naphthalenediamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H10N2
CAS番号:
分子量:
158.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
114-116 °C
SMILES記法
Nc1ccc(N)c2ccccc12
InChI
1S/C10H10N2/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H,11-12H2
InChI Key
OKBVMLGZPNDWJK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
667617-500MG:
667617-BULK:
667617-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sándor Lajos Kovács et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(13) (2019-07-05)
The properties of 1,4-isocyanoaminonaphthalene (1,4-ICAN) and 2,6-isocyanoaminonaphthalene (2,6-ICAN) isomers are discussed in comparison with those of 1,5-isocyanoaminonaphthalene (1,5-ICAN), which exhibits a large positive solvatochromic shift similar to that of Prodan. In these isocyanoaminonaphthalene derivatives, the isocyano and the amine group