Merck
230545
Sigma-Aldrich
1-ヘキセン
97%
別名:
1-n-Hexene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3CH=CH2
CAS番号:
分子量:
84.16
Beilstein:
1209240
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
3 (vs air)
品質水準
蒸気圧
155 mmHg ( 21.1 °C)
アッセイ
97%
形状
liquid
自己発火温度
487 °F
屈折率
n20/D 1.388 (lit.)
bp
60-66 °C (lit.)
密度
0.678 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
allyl
SMILES記法
CCCCC=C
InChI
1S/C6H12/c1-3-5-6-4-2/h3H,1,4-6H2,2H3
InChI Key
LIKMAJRDDDTEIG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
1-Hexene is primarily used in the synthesis of poly(1-hexene) and a variety of polyethylene copolymers.
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-13.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-25.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
230545-1L:4548173957838
230545-100ML:4548173957821
230545-BULK:
230545-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Palladium-Catalyzed Enantioselective C-3 Allylation of 3-Substituted-1 H-Indoles Using Trialkylboranes.
Trost, Barry M and Quancard, Jean
Journal of the American Chemical Society, 128(19), 6314-6315 (2006)
Isospecific living polymerization of 1-hexene by a readily available nonmetallocene C 2-symmetrical zirconium catalyst.
Tshuva, Edit Y et al.
Journal of the American Chemical Society, 122(43), 10706-10707 (2000)
Stereospecific living Ziegler- Natta polymerization of 1-hexene.
Jayaratne, Kumudini C and Sita, Lawrence R
Journal of the American Chemical Society, 122(5), 958-959 (2000)
Chia-Hsiu Chen et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(21), 6965-6971 (2015-05-12)
The stereochemistry, kinetics, and mechanism of olefin polymerization catalyzed by a set of zirconium-based metallocenes was studied by NMR using dissolution dynamic nuclear polarization (DNP). Hyperpolarized 1-hexene was polymerized in situ with a C2 symmetric catalyst, [(EBI)ZrMe][B(C6F5)4] (EBI = rac-(C2H4(1-indenyl)2))
Yuichi Ito et al.
Implant dentistry, 24(4), 477-479 (2015-06-04)
The evaluation of bone quality at the site of the alveolar bone for a dental implant is very important. This study presents an easy technique for direct evaluation of alveolar bone quality using nondecalcified cryofilm frozen sections on human alveolar