Merck
344508
Sigma-Aldrich
シクロペンテン
96%
別名:
2,2-ジメチルアセチルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H8
CAS番号:
分子量:
68.12
Beilstein:
635707
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
20.89 psi ( 55 °C)
6.11 psi ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
liquid
自己発火温度
743 °F
屈折率
n20/D 1.421 (lit.)
bp
44-46 °C (lit.)
mp
−135 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 0.535 g/L at 25 °C
密度
0.771 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C1CC=CC1
InChI
1S/C5H8/c1-2-4-5-3-1/h1-2H,3-5H2
InChI Key
LPIQUOYDBNQMRZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
シクロペンテンは、環状オレフィンです。ネオペンチルホスフィンリガンド触媒によるシクロペンテンのHeckカップリングが報告されています。基底状態の酸素原子のシクロペンテンとの反応メカニズムが研究されています。シクロペンテンのホモ重合化が報告されています。様々な酸化チタン(IV)触媒によるシクロペンテンの光触媒酸化が報告されています。
アプリケーション
シクロペンテンは、ダイアモンド(001)表面のアルケンとの[2+2]環状付加の研究に使用されています。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-29.9 °F - closed cup
引火点(℃)
-34.4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
344508-VAR:
344508-500ML:
344508-100G:
344508-500G:
344508-100ML:
344508-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hongmei Zhao et al.
Journal of molecular graphics & modelling, 51, 184-192 (2014-06-18)
The reaction mechanism of the ground state oxygen atom O((3)P) with cyclopentene is investigated theoretically. The triplet and singlet potential energy surfaces are calculated at the CCSD(T)//MP2/6-311G(d,p) level and the minimum energy crossing points (MECPs) between the two surfaces are
Partial photocatalytic oxidation of cyclopentene over titanium (IV) oxide.
Kluson P, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 242(1), 62-67 (2005)
Cycloaddition chemistry at surfaces: reaction of alkenes with the diamond (001)-2? 1 surface.
Hovis JS, et al.
Journal of the American Chemical Society, 122(4), 732-733 (2000)
Stereospecific homopolymerization of cyclopentene.
Natta G, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 3(11), 723-729 (1964)
Matthew G Lauer et al.
The Journal of organic chemistry, 79(22), 10837-10848 (2014-10-22)
The use of neopentyl phosphine ligands was examined in the coupling of aryl bromides with alkenes. Di-tert-butylneopentylphosphine (DTBNpP) was found to promote Heck couplings with aryl bromides at ambient temperature. In the Heck coupling of cyclic alkenes, the degree of
プロトコル
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH, Isothermal
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH, Isothermal