蒸気密度
2.4 (vs air)
蒸気圧
10.27 psi ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5% (GC)
自己発火温度
522 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
8.7 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.371 (lit.)
n20/D 1.372
bp
29.9-30.1 °C (lit.)
密度
0.641 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
petroleum
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCC=C
InChI
1S/C5H10/c1-3-5-4-2/h3H,1,4-5H2,2H3
InChI Key
YWAKXRMUMFPDSH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
おすすめ製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-59.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-51 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
Jan Code
76969-VAR:
76969-5ML:
76969-1ML:
76969-BULK:
76969-50ML:
プロトコル
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH, Isothermal
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH, Isothermal