Merck
110132
Sigma-Aldrich
バレルアルデヒド
97%
別名:
ペンタナール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3CHO
CAS番号:
分子量:
86.13
Beilstein:
1616304
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
39021107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
自己発火温度
428 °F
屈折率
n20/D 1.394 (lit.)
bp
102-103 °C (lit.)
mp
−92 °C (lit.)
密度
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[H]C(=O)CCCC
InChI
1S/C5H10O/c1-2-3-4-5-6/h5H,2-4H2,1H3
InChI Key
HGBOYTHUEUWSSQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
バレルアルデヒドは、ペンタナールとも呼ばれ、より複雑な有機分子を構築するための前駆体または中間体となります。
アプリケーション
バレルアルデヒドは、固相微量抽出(SPME)デバイスによる時間加重平均サンプリングの研究に使用されています
バレルアルデヒドは、揮発性化合物の収着損失パターンの研究で標準ガスとして使用されます
バレルアルデヒドは、香味料および加硫促進剤として使用されます
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
44.6 °F
引火点(℃)
7 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
110132-VAR:
110132-250ML:4548173927404
110132-1L:4548173927398
110132-2ML:
110132-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yong-Hyun Kim et al.
Journal of separation science, 35(21), 2914-2921 (2012-10-16)
In this study, the sorptive loss patterns for volatile organic compounds were evaluated by gaseous standards containing 13 compounds (benzene, toluene, styrene, p-xylene, methyl ethyl ketone, methyl isobutyl ketone, isobutyl alcohol, butyl acetate, acetaldehyde, propionaldehyde, butyraldehyde, isovaleraldehyde, and valeraldehyde). The
J B Webster et al.
Journal of food science, 74(9), S390-S398 (2010-05-25)
Milk packaged in glass bottles overwrapped with iridescent films (treatments blocked either a single visible riboflavin [Rb] excitation wavelength or all visible Rb excitation wavelengths; all treatments blocked UV Rb excitation wavelengths) was exposed to fluorescent lighting at 4 degrees
S W Tsai et al.
Journal of chromatography. A, 954(1-2), 191-198 (2002-06-13)
A solid-phase microextraction (SPME) device was used as a time-weighted average sampler for n-valeraldehyde. The SPME device was first modified to improve the wearer's acceptance as a passive sampler. Then a poly(dimethylsiloxane)-divinylbenzene fiber was used and O-2,3,4,5,6-(pentafluorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride (PFBHA) was
Masayuki Fujita et al.
Plant & cell physiology, 44(5), 481-490 (2003-05-30)
Induction of pumpkin (Cucurbita maxima Duch.) glutathione S-transferase (GST, EC 2.5.1.18) by aldehydes and related compounds was examined. All of the tested compounds induced pumpkin GST to different degrees, and it was found that (1) aldehydes induce GST directly and
P Scalabrini et al.
International journal of food microbiology, 39(3), 213-219 (1998-04-29)
Soybean milk, which serves as a base for a variety of beverages, contains raffinose, stachyose, pentanal and n-hexanal; the former two may be responsible for flatulence after fermentation, whilst the latter two for a beany flavour. Twenty-seven strains of Bifidobacterium