Merck
418110
Sigma-Aldrich
イソブチルアルデヒド
redistilled, ≥99.5%
別名:
2-メチルプロパナール, 2-メチルプロピオンアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCHO
CAS番号:
分子量:
72.11
Beilstein:
605330
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
2.5 (vs air)
品質水準
蒸気圧
66 mmHg ( 4.4 °C)
アッセイ
≥99.5%
形状
liquid
自己発火温度
384 °F
expl. lim.
10 %, 25 °F
2 %, 32 °F
屈折率
n20/D 1.374 (lit.)
bp
63 °C (lit.)
mp
−65 °C (lit.)
溶解性
60 g/L at 25 °C
密度
0.79 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]C(=O)C(C)C
InChI
1S/C4H8O/c1-4(2)3-5/h3-4H,1-2H3
InChI Key
AMIMRNSIRUDHCM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Isobutyraldehyde has been used to investigate the renewable production of isobutyraldehyde from engineered Escherichia coli. It is also used as reagent during the epoxidation of cis-cyclooctene on iron complexed to acetylacetonate (acac)/silica xerogel.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-11.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-24 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
418110-100ML:
418110-BULK:
418110-VAR:
418110-800ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Iron acetylacetonate complex anchored on silica xerogel polymer.
Brasil MC, et al.
Reaction Kinetics and Catalysis Letters, 63(2), 135-141 (2005)
The reactions of alkyl radicals. Part 2.-s-propyl radicals from the photolysis of isobutyraldehyde.
Kerr JA and Trotman-Dickenson AF.
Transactions of the Faraday Society, 55, 921-928 (1959)
Oxidative dehydrogenation of isobutyraldehyde to methacrolein over iron phosphate catalyst.
Muneyama E, et al.
J. Mol. Catal., 89(3), 371-381 (1993)
Specific anosmia to isobutyraldehyde: the malty primary odor.
MOORE JE, et al.
Chemical Senses, 2(1), 17-25 (1976)
Bettina M Pause et al.
Psychophysiology, 40(2), 209-225 (2003-06-25)
The aim of the present study was to investigate the similarities and differences in the olfactory and visual processing of emotional stimuli in healthy subjects and in patients with major depressive disorder (MDD). Twenty-five inpatients were investigated after admission to