Merck
W221902
Sigma-Aldrich
ブチルアルデヒド
≥96.0%
別名:
ブタナール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2CHO
CAS番号:
分子量:
72.11
FEMA番号:
2219
Beilstein:
506061
EC Number:
欧州評議会番号:
91
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
5.003
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
Kosher
法規制遵守
FDA 21 CFR 117
蒸気密度
2.5 (vs air)
蒸気圧
90 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥96.0%
自己発火温度
390 °F
expl. lim.
12.5 %
屈折率
n20/D 1.380 (lit.)
bp
75 °C (lit.)
mp
−96 °C (lit.)
密度
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
cocoa; green; musty; pungent
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]C(=O)CCC
InChI
1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h4H,2-3H2,1H3
InChI Key
ZTQSAGDEMFDKMZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
10 ppmで味が感じられます。
その他情報
自然発生: リンゴ、ナシ、ニンジン、白パン、ビール、ご飯。
免責事項
研究開発向けまたはEUを除く食品用途向けです。小売販売用ではありません。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
<50.0 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
< 10 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W221902-20KG-K:
W221902-8KG-K:
W221902-1KG:
W221902-SAMPLE-K:
W221902-250G:
W221902-4KG-K:
W221902-BULK:
W221902-SAMPLE:
W221902-20KG:
W221902-10KG-K:
W221902-BULK-K:
W221902-1KG-K:
W221902-4KG:
W221902-8KG:
W221902-VAR-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Zhifeng Huang et al.
PloS one, 7(5), e36423-e36423 (2012-05-11)
Keratinocyte growth factor 1 (KGF-1) has proven useful in the treatment of pathologies associated with dermal adnexae, liver, lung, and the gastrointestinal tract diseases. However, poor stability and short plasma half-life of the protein have restricted its therapeutic applications. While
N Gregory et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 44(8), 1223-1227 (2006-03-17)
Bovine soles and shavings from the heel were used in laboratory tests that examined the softening and swelling effects of rainwater, cow slurry (faeces plus urine), urine, silage effluent, and washings from recently laid concrete. Formalin, glutaraldehyde and butyraldehyde were
Daniel Norberg et al.
Journal of computational chemistry, 29(3), 392-406 (2007-07-04)
The stepwise and concerted pathways for the McLafferty rearrangement of the radical cations of butanal (Bu(+)) and 3-fluorobutanal (3F-Bu(+)) are investigated with density functional theory (DFT) and ab initio methods in conjunction with the 6-311+G(d,p) basis set. A concerted transition
Yiannis C Fiamegos et al.
Analytica chimica acta, 609(2), 175-183 (2008-02-12)
A suitable method for the gas chromatographic determination of 10 characteristic carbonyls in biological and oil samples based on the in-drop formation of hydrazones by using 2,4,6-trichlorophenylhydrazine (TCPH), has been developed. The derivatisation-extraction procedure was optimized separately for aqueous and
Fan Fan et al.
Biochemistry, 45(6), 1979-1986 (2006-02-08)
Choline oxidase catalyzes the four-electron oxidation of choline to glycine betaine via two sequential FAD-dependent reactions in which betaine aldehyde is formed as an intermediate. The chemical mechanism for the oxidation of choline catalyzed by choline oxidase was recently elucidated
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
W221902-1KG-K4061837845550
W221902-20KG
W221902-20KG-K4061837845567
W221902-8KG
W221902-10KG-K
W221902-1KG
W221902-250G
W221902-4KG
W221902-4KG-K4061837845574
W221902-8KG-K
W221902-SAMPLE
W221902-SAMPLE-K4061837508851