Merck
W292303
Sigma-Aldrich
プロピオンアルデヒド
≥97%, FG
別名:
アルデヒドC-3, プロパナール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CHO
CAS番号:
分子量:
58.08
FEMA番号:
2923
Beilstein:
506010
EC Number:
欧州評議会番号:
90
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
5.002
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
蒸気密度
2 (vs air)
蒸気圧
18.77 psi ( 55 °C)
4.89 psi ( 20 °C)
アッセイ
≥97%
フォーム
liquid
自己発火温度
404 °F
expl. lim.
17 %, 26 °F
2.6 %, 31 °F
屈折率
n20/D 1.362 (lit.)
bp
46-50 °C (lit.)
mp
−81 °C (lit.)
密度
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
chocolate; cocoa; nutty; whiskey; wine-like
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]C(=O)CC
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h3H,2H2,1H3
InChI Key
NBBJYMSMWIIQGU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Natural occurrence: Apple, banana, blue cheese, cauliflower, cooked pork, grape brandy, potato chips, sake, tea, whiskey and wine.
Propionaldehyde is a key volatile constituent of whole Granny Smith apples, onions and ginger.
生物化学的/生理学的作用
5~10 ppmで味覚があります。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-22.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-30 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W292303-20KG-K:4548174011836
W292303-SAMPLE:
W292303-1KG:
W292303-20KG:
W292303-BULK-K:
W292303-4KG:
W292303-4KG-K:4548174011843
W292303-2KG-K:
W292303-1KG-K:4548174011829
W292303-2KG:
W292303-VAR-K:
W292303-8KG-K:
W292303-BULK:
W292303-SAMPLE-K:
W292303-8KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Volatile Phoducts of Apples III. Identification of Aldehydes and Ketones.
Huelin FE
Australian Journal of Biological Sciences, 5(3), 328-334 (1952)
Onion flavor and odor, the volatile flavor components of onions.
Carson JF & Wong FF
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 9(2), 140-143 (1961)
Cynthia A Morgan et al.
Chemico-biological interactions, 234, 29-37 (2014-12-03)
The human aldehyde dehydrogenase (ALDH) superfamily consists of at least 19 enzymes that metabolize endogenous and exogenous aldehydes. Currently, there are no commercially available inhibitors that target ALDH1A1 but have little to no effect on the structurally and functionally similar
Lian Hua Luo et al.
Applied microbiology and biotechnology, 89(3), 697-703 (2010-10-05)
Although the de novo biosynthetic mechanism of 3-hydroxypropionic acid (3-HP) in glycerol-fermenting microorganisms is still unclear, the propanediol utilization protein (PduP) of Lactobacillus species has been suggested to be a key enzyme in this regard. To verify this hypothesis, a
Lian Hua Luo et al.
Bioresource technology, 103(1), 1-6 (2011-10-25)
The pduP gene encodes a propionaldehyde dehydrogenase (PduP) was investigated for the role in 3-hydroxypropionic acid (3-HP) glycerol metabolism in Klebsiella pneumoniae. The enzyme assay showed that cell extracts from a pduP mutant strain lacked measurable dehydrogenase activity. Additionally, the
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
W292303-1KG
W292303-1KG-K4061837846090
W292303-8KG-K
W292303-20KG
W292303-20KG-K4061837517778
W292303-4KG
W292303-4KG-K4061837846106
W292303-8KG
W292303-SAMPLE
W292303-SAMPLE-K4061837517792