Merck
W238104
Sigma-Aldrich
ジヒドロクマリン
≥99%, FCC, FG
別名:
3,4-ジヒドロ-1-ベンゾピラン-2-オン, ヒドロクマリン, ベンゾジヒドロピロン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H8O2
CAS番号:
分子量:
148.16
FEMA番号:
2381
EC Number:
欧州評議会番号:
535
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
13.009
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.556 (lit.)
bp
272 °C (lit.)
mp
24-25 °C (lit.)
密度
1.169 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
coconut; coumarin; sweet
SMILES記法
O=C1CCc2ccccc2O1
InChI
1S/C9H8O2/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-4H,5-6H2
InChI Key
VMUXSMXIQBNMGZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ジヒドロクマリンは、食品や化粧品業界においてフレーバー成分として広く使用されています。Melilotus officinalis (スイートクローバー)中に天然に存在します。
アプリケーション
  • 放射線分解により生成される強力なチロシナーゼ阻害剤としての新規ジヒドロクマリン:この研究では、放射線分解により生成される新規ジヒドロクマリンを同定し、その有効なチロシナーゼ阻害剤としての潜在能力を実証しました。これは皮膚科学および関連分野において重要な応用が期待されます(Jeong et al., 2024)。(Jeong et al., 2024)。
生物化学的/生理学的作用
10 ppmで味覚を感じます。
その他情報
天然の存在:スイ-トクロ-バ-、ミドリセンブリ。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
>212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 100 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W238104-10KG-K:4548173968575
W238104-5KG-K:4548173968599
W238104-BULK-K:
W238104-SAMPLE:
W238104-1KG:
W238104-1KG-K:4548173968582
W238104-VAR-K:
W238104-10KG:
W238104-5KG:
W238104-SAMPLE-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Katrin Häser et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 54(17), 6236-6240 (2006-08-17)
Natural dihydrocoumarin, which is of great interest in the flavor industry, was biotechnologically produced from pure coumarin or tonka bean meal with Pseudomonas orientalis, Bacillus cereus, and various Saccharomyces cerevisiae strains. Coumarin was shown to be converted to melilotic acid
Tomohiro Doura et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(10), 1565-1567 (2011-05-18)
The first dual activatable hypochlorite ((-)OCl)-sensing probe was developed, based on a new proof-of-concept design involving signal-activatable (1)H chemical probes using the triple-resonance NMR technique. The probe enabled fluorescence-(1)H MR dual turn-on detection of (-)OCl in solution and in crude
Sharona Shachan-Tov et al.
Free radical biology & medicine, 49(10), 1516-1521 (2010-08-31)
Afri et al. reported in this journal (Free Radic. Biol. Med.32:605-618; 2002) that a direct relationship exists between the depth of alkanoylcoumarins 1 within the liposomal lipid bilayer and the rate at which they undergo superoxide-mediated saponification. These results were
Andrew J Olaharski et al.
PLoS genetics, 1(6), e77-e77 (2005-12-20)
Sirtuins are a family of phylogenetically conserved nicotinamide adenine dinucleotide-dependent deacetylases that have a firmly established role in aging. Using a simple Saccharomyces cerevisiae yeast heterochromatic derepression assay, we tested a number of environmental chemicals to address the possibility that
Jakub Modranka et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 20(16), 5017-5026 (2012-07-14)
A series of new 3-methylidenechroman-2-ones bearing various aromatic moieties and various substituents at position 4 were synthesized in a three step reaction sequence. Friedel-Crafts alkylation of phenols or naphthols using ethyl 3-methoxy-2-diethoxyphosphorylacrylate in the presence of trifluoromethanesulphonic acid gave 3-diethoxyphosphorylchromen-2-ones.
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
W238104-1KG-K4061837806643
W238104-5KG
W238104-10KG
W238104-10KG-K4061837806636
W238104-1KG
W238104-5KG-K4061837806650
W238104-SAMPLE
W238104-SAMPLE-K4061837806667