Merck
70420
Sigma-Aldrich
ナフトフルオレセイン
suitable for fluorescence
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H16O5
CAS番号:
分子量:
432.42
Beilstein:
61335
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
形状
powder
pKa 
7.6
mp
189 °C (dec.) (lit.)
溶解性
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble (pH ≥ 8)
蛍光検出
λex 594 nm; λem 663 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
適合性
suitable for fluorescence
SMILES記法
Oc1ccc2c3Oc4c(ccc5cc(O)ccc45)C6(OC(=O)c7ccccc67)c3ccc2c1
InChI
1S/C28H16O5/c29-17-7-9-19-15(13-17)5-11-23-25(19)32-26-20-10-8-18(30)14-16(20)6-12-24(26)28(23)22-4-2-1-3-21(22)27(31)33-28/h1-14,29-30H
InChI Key
IXQIUDNVFVTQLJ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
pH指示薬として適しています。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
参照標準品。 長波長のpH依存スペクトル
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
70420-VAR:
70420-100MG:
70420-BULK:
70420-500MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
O.S. Wolfbeis et al.
Mikrochimica Acta, 108, 133-133 (1992)
Julia Baumann et al.
Experimental cell research, 383(2), 111503-111503 (2019-07-25)
Hypoxic blood-brain barrier (BBB) dysfunction is a common feature of CNS diseases however mechanisms underlying barrier disturbance are still largely unknown. This study investigated the role of transforming growth factor β (TGFβ), a cytokine known to induce expression of the
Vanesa Román-Pizarro et al.
Talanta, 208, 120426-120426 (2019-12-11)
A new dynamic method containing a magnetically retained enzyme reactor (MRER) located in the reaction/detection zone of a flow injection (FI) system, has been used for the determination of total cholesterol in serum samples. The MRER was formed by a
Stefanie Norkowski et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 75(12), 2273-2289 (2017-12-30)
Effector proteins are key virulence factors of pathogenic bacteria that target and subvert the functions of essential host defense mechanisms. Typically, these proteins are delivered into infected host cells via the type III secretion system (T3SS). Recently, however, several effector