Merck
H8876
Sigma-Aldrich
5-ヒドロキシインドール-3-酢酸
≥98% (HPLC), crystalline
別名:
5-HIAA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H9NO3
CAS番号:
分子量:
191.18
Beilstein:
168797
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
5-ヒドロキシインドール-3-酢酸, ≥98% (HPLC), crystalline
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
crystalline
white to purple
mp
161-164 °C (dec.) (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(=O)Cc1c[nH]c2ccc(O)cc12
InChI
1S/C10H9NO3/c12-7-1-2-9-8(4-7)6(5-11-9)3-10(13)14/h1-2,4-5,11-12H,3H2,(H,13,14)
InChI Key
DUUGKQCEGZLZNO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
5-ヒドロキシインドール-3-酢酸(5-HIAA)はセロトニン経路の異化最終産物です。5-HIAA は脳脊髄液(CSF)、血液や尿などの体液中に存在します。5-HIAA の発現レベルは通常の人と癌患者の間で異なります。セピアプテリンレダクターゼの欠乏は CSF 中の 5-HIAA の低レベル化を引き起こします。5-HIAA レベルは小児性注意欠陥多動性障害(ADHD)を持つ双極性 1 障害の患者の CSF で低くなります。
アプリケーション
5-ヒドロキシインドール-3-酢酸は高速液体クロマトグラフィーを用いたマウスの脳組織中の 5-HIAA 測定の標準物質として用いられています。
生物化学的/生理学的作用
セロトニンの主要な代謝産物です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H8876-500MG:
H8876-1G:
H8876-VAR:
H8876-100MG:
H8876-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lower CSF HVA and 5-HIAA in bipolar disorder type 1 with a history of childhood ADHD
Ryden E, et al.
Journal of neural transmission (Vienna, Austria : 1996), 116(12), 1667-1674 (2009)
Combining tissue transcriptomics and urine metabolomics for breast cancer biomarker identification
Nam H, et al.
Bioinformatics, 25(23), 3151-3157 (2009)
Makoto Tsunoda et al.
Biomedical chromatography : BMC, 33(11), e4650-e4650 (2019-07-18)
Solid-phase extraction technologies are widely used for sample pretreatment in bioanalysis. Monolithic silica disk-packed spin columns modified with phenylboronate moieties have been developed for the selective extraction of cis-diol compounds such as catecholamines. However, in our preliminary studies, serotonin was
Chronic high dose of captopril induces depressive-like behaviors in mice: possible mechanism of regulatory T cell in depression
Park HS, et al.
Oncotarget, 8(42), 72528-72543 (2017)
Progression and recovery of Parkinsonism in a chronic progressive MPTP-induction model in the marmoset without persistent molecular and cellular damage
Franke SK, et al.
Neuroscience, 312, 247-259 (2016)