由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.52 (lit.)
bp
103 °C/14 mmHg (lit.)
密度
0.994 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
balsam; floral; sweet
SMILES記法
CCC(O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9-10H,2H2,1H3
InChI Key
DYUQAZSOFZSPHD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
194.0 °F - closed cup
引火点(℃)
90 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W288403-5KG:4548173914855
W288403-1KG:4548173914848
W288403-10KG:4548173914831
W288403-SAMPLE:
W288403-VAR:
W288403-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
W288403-10KG | 4061837845987 |
W288403-1KG | 4061837845994 |
W288403-5KG | 4061837846007 |
W288403-SAMPLE | 4061837846014 |