Merck
189235
Sigma-Aldrich
1-フェニル-2-プロパノール
98%
別名:
(±)-1-フェニル-2-プロパノール, (±)-α-メチルフェネチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2CH(OH)CH3
CAS番号:
分子量:
136.19
Beilstein:
1858667
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.522 (lit.)
bp
219-221 °C (lit.)
密度
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
phenyl
SMILES記法
CC(O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H12O/c1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10H,7H2,1H3
InChI Key
WYTRYIUQUDTGSX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
1-フェニル-2-プロパノールは有用な医薬品中間体です
アプリケーション
Rhodococcus erythropolis JX-021を用いた1-フェニル-2-プロパノンの生体内還元に、1-フェニル-2-プロパノールが使用されました
WGK
WGK 3
引火点(°F)
185.0 °F - closed cup
引火点(℃)
85 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
189235-VAR:
189235-5G:
189235-BULK:
189235-100G:
189235-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jian-Zhong Jin et al.
Applied biochemistry and biotechnology, 162(7), 2075-2086 (2010-05-22)
Bioreduction of 1-phenyl-2-propanone to prepare (S)-1-phenyl-2-propanol, a useful pharmaceutical intermediate, was performed with growing cells of Rhodococcus erythropolis JX-021, giving 14 mM (1.9 g/L) product in 99% e.e. at 5 h in the catalysis of 15 mM substrate. The reduction