Merck
184489
Sigma-Aldrich
1,3-ジクロロ-2-プロパノール
97%
別名:
グリセロール-α,γ-ジクロロヒドリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(ClCH2)2CHOH
CAS番号:
分子量:
128.99
Beilstein:
1732063
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.483 (lit.)
bp
174.3 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 10 part
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
密度
1.363 g/mL at 20 °C
1.351 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OC(CCl)CCl
InChI
1S/C3H6Cl2O/c4-1-3(6)2-5/h3,6H,1-2H2
InChI Key
DEWLEGDTCGBNGU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1,3-ジクロロ-2-プロパノールは、食品加工における夾雑物です。リコンビナントEscherichia coliの全細胞による、樹脂ベースでのin situ生成物除去を介した、1,3-ジクロロ-2プロパノールのエピクロロヒドリンへの生体内変換が研究されています
1,3-ジクロロ-2-プロパノールは医薬品中間体および塗料、ラッカー、エポキシ樹脂の溶剤として使用されます。
アプリケーション
1,3-ジクロロ-2-プロパノールは、以下を合成するための反応物質として使用できます:
  • ナトリウムエトキシド触媒によるジ(ポリ)N-トシルアミドとの環化反応によるヒドロキシ-N-トシルシクラム
  • 生体触媒を用いた(R)-エピクロロヒドリン。
  • 土壌燻蒸剤である1,3-ジクロロプロペンと合成グリセロール。
また、エポキシ樹脂の製造中間体、硬質樹脂やニトロセルロースの溶剤としても使用できます。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
186.8 °F - closed cup
引火点(℃)
86 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
184489-BULK:
184489-5G:4548173289724
184489-VAR:
184489-500G:4548173289922
184489-25KG:
184489-100G:4548173288956
文書ライブラリにアクセスする
Role of mitogen-activated protein kinases and nuclear factor-kappa B in 1, 3-dichloro-2-propanol-induced hepatic injury
Lee In-Chul, et al.
Laboratory Animal Research, 32(1), 24-33 (2016)
Soy-based adhesives with 1, 3-dichloro-2-propanol as a curing agent
Rogers J, et al.
Wood and Fiber Science, 36(2), 186-194 (2004)
Shu-Ping Zou et al.
Biotechnology letters, 35(6), 937-942 (2013-02-23)
Biotransformation of 1,3-dichloro-2-propanol (DCP) to epichlorohydrin (ECH) by the whole cells of recombinant Escherichia coli expressing halohydrin dehalogenase was limited by product inhibition. To solve this problem and improve the ECH yield, a biotransformation strategy using resin-based in situ product
M D Nikolaki et al.
Journal of hazardous materials, 137(2), 1189-1196 (2006-05-19)
The photocatalytic oxidation of 1,3-dichloro-2-propanol (1,3-DCP) was studied by following the target compound degradation, the total organic carbon removal rate and by identifying the oxidation products. The reaction was performed in a batch recycle reactor, at room temperature, using UV
C Crews et al.
Food additives and contaminants, 20(10), 916-922 (2003-11-05)
The results of surveys to investigate the levels of 3-monochloropropane-1,2-diol (3-MCPD) and 1,3-dichloropropanol (1,3-DCP) in UK retail samples of soy sauces and similar products are reported. The products, sampled in 2000 and 2002, were analysed for 3-MCPD using an established