Merck
W337404
Sigma-Aldrich
3-(Methylthio)butanal
≥96%, FG
別名:
3-methylsulfanylbutanal, Potato butyraldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(SCH3)CH2CHO
CAS番号:
分子量:
118.20
FEMA番号:
3374
欧州評議会番号:
11687
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
12.056
NACRES:
NA.21
官能:
green; vegetable; potato; sulfurous
グレード:
FG
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
認証:
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
蒸気密度
4.1 (vs air)
蒸気圧
60 mmHg ( 20 °C)
詳細
may contain approx. 3% Crotonaldehyde
アッセイ
≥96%
不純物
<4% 2-butenal
屈折率
n20/D 1.476 (lit.)
bp
62-64 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
green; vegetable; potato; sulfurous
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CSC(C)CC=O
InChI
1S/C5H10OS/c1-5(7-2)3-4-6/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI Key
NCBDFIPMWRKPDU-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W337404-100G-K:4548173370590
W337404-100G:
W337404-250G:
W337404-1KG:
W337404-VAR-K:
W337404-1KG-K:4548173370606
W337404-SAMPLE-K:
W337404-BULK-K:
W337404-SAMPLE:
W337404-250G-K:4548173370613
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yasuka Toda et al.
Scientific reports, 8(1), 11796-11796 (2018-08-09)
Taste is a vital sensation for vertebrates, enabling the detection of nutritionally important substances or potential toxins. A heteromeric complex of two class C GPCRs, T1R1 and T1R3, was identified as the umami (savory) taste receptor. Amino acids and 5'-ribonucleotides
Wei Dong et al.
Food research international (Ottawa, Ont.), 125, 108546-108546 (2019-09-27)
The roasted and mud-like aromas in Chinese strong-aroma types of base Baijiu (base SAB) and the interactions among the corresponding key compounds causing these two characteristic aromas were investigated. A total of 68 and 64 odorants were identified in the
Xinyi Zhang et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 67(12), 3502-3510 (2019-02-28)
This work outlines a rapid novel methodology for the direct quantitation of 12 volatile aldehyde compounds related to oxidative off-flavors in wine, by measuring the combined free and hydrogen-sulfite-bound forms of each aldehyde compound, consisting of four general aldehydes, four