Merck
294810
Sigma-Aldrich
2-ブタノール
anhydrous, 99.5%
別名:
sec-ブチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH(OH)CH3
CAS番号:
分子量:
74.12
Beilstein:
773649
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
bp:
98 °C (lit.)
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
2.6 (vs air)
蒸気圧
12.5 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99.5%
フォーム
liquid
自己発火温度
761 °F
expl. lim.
9.8 %
不純物
<0.005% water
蒸発残留物質
<0.0003%
屈折率
n20/D 1.397 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
密度
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCC(C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI Key
BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2-ブタノールは、ブチルリチウム滴定においてそのモル濃度を調べるために1,10-ペンタントロリンを指標として用いて使用することができます。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
80.6 °F - closed cup
引火点(℃)
27 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
294810-BULK:
294810-VAR:
294810-6X1L:4548173253947
294810-2L:4548173131191
294810-100ML:4548173131177
294810-1L:4548173131184
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Selective Ruthenium-Catalyzed Transfer Hydrogenations of Nitriles to Amines with 2-Butanol.
Cai J, et al.
Combustion and Flame, 160(10), 1939-1957 (2013)
1-Phenyl-2,3,4,5-tetramethylphosphole
Fagan PJ and Nugent WA
Organic Syntheses, 70, 272-272 (1992)
Jiafeng Lu et al.
Oncology letters, 10(6), 3457-3465 (2016-01-21)
The aim of the present study was to obtain comprehensive microRNA (miRNA) profiles of type I [Ishikawa (ISK)] and type II (HEC-1B) human endometrial adenocarcinoma cell lines, utilizing the latest high-throughput sequencing techniques. RNA was extracted from ISK and HEC-1B
The microcatalytic technique applied to a zero order reaction: the dehydration of 2-butanol over hydroxyapatite catalysts.
Bett JAS and Hall WK.
J. Catal., 10(2), 105-113 (1968)
Genesis of Br?nsted acid sites during dehydration of 2-butanol on tungsten oxide catalysts.
Baertsch CD, et al.
J. Catal., 205(1), 44-57 (2002)