Merck
281549
Sigma-Aldrich
1-ブタノール
anhydrous, 99.8%
別名:
n-ブタノール, ブチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3OH
CAS番号:
分子量:
74.12
Beilstein:
969148
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.05
bp:
116-118 °C (lit.)
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
2.55 (vs air)
蒸気圧
5 (4 mmHg) at 20 °C hPa
アッセイ
99.8%
フォーム
liquid
自己発火温度
649 °F
expl. lim.
11.2 %
不純物
<0.005% water
蒸発残留物質
<0.0005%
colorless
屈折率
n20/D 1.399 (lit.)
pH
7 (20 °C, 70 g/L)
bp
116-118 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
密度
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI Key
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
1-ブタノールは、Barton-McCombieプロトコルによるO-保護アルコールの脱酸素のための溶媒として使用される場合があります。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
35 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
281549-4X2ML-KC:
281549-6X1L:4548173253602
281549-18L-P1:
281549-BULK:
281549-1L:4548173129464
281549-VAR:
281549-100ML:4548173129457
281549-2L:4548173129471
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Iwona Żur et al.
Plant reproduction, 26(3), 297-307 (2013-07-05)
Miscanthus × giganteus is a popular energy crop, which due to its hybrid origin is only vegetatively reproduced. Asexual embryogenesis in anther and microspore culture leading to double haploids production could allow to regain the ability for sexual reproduction and to increase
Hong Wang et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 28(43), 9545-9549 (2016-09-14)
An organic Schottky barrier diode is created in a single planar PEDOT:Tos film by treating a half of the PEDOT:Tos film with TDAE vapor. Current is rectified in one direction by the Schottky barrier at the junction. The unique planar
Tributylstannane (Bu3SnH)-catalyzed barton-mccombie deoxygenation of alcohols: 3-deoxy-1,2:5,6-bis-O-(1-methylethylidene)-a-D-ribo-hexofuranose
Tormo J and Fu GC
Organic Syntheses, 78, 239-239 (2002)
Shane A Kasten et al.
Chirality, 26(12), 817-824 (2014-10-10)
Chemical warfare nerve agents (CWNAs) are extremely toxic organophosphorus compounds that contain a chiral phosphorus center. Undirected synthesis of G-type CWNAs produces stereoisomers of tabun, sarin, soman, and cyclosarin (GA, GB, GD, and GF, respectively). Analytical-scale methods were developed using
Liquid phase esterification of acrylic acid with 1-butanol catalyzed by solid acid catalysts.
Chen X, et al.
Applied Catalysis A: General, 180(!), 261-269 (1999)