グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
認証
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
蒸気密度
2.55 (vs air)
蒸気圧
5.5 mmHg
アッセイ
≥99.5% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
649 °F
expl. lim.
11.2 %
テクニック
GC/GC: suitable
不純物
≤0.001% non-volatile matter
≤0.005% free acid (as C3H7COOH)
≤0.01% n-butylaldehyde
≤0.03% aldehydes, ketones (as C3H7CHO)
≤0.05% 2-butanol
≤0.1% di-n-butylether
≤0.1% water (Karl Fischer)
≤0.15% iso-butanol
屈折率
n20/D 1.399 (lit.)
pH
7 (20 °C, 70 g/L)
bp
116-118 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
密度
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES記法
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI Key
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
その他情報
カタログ番号33065-6X1L-Rは製造中止です。代替品は33065-1L-Rです。
greener alternative product
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
35 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
33065-6X1L-R:4548173235264
33065-165KG-R:4548173235172
33065JP-4X2.5L-R:4548173235271
33065-1L-R:4548173235189
33065-45L-R:4548173235219
33065-4X5L-R:4548173235233
33065-30KG-R:4548173235202
33065-VAR-R:
33065-5L-R:4548173235257
33065-BULK-R:
33065-2.5L-R:4548173235196
33065-4X2.5L-R:4548173235226