Merck
471712
Sigma-Aldrich
tert-ブタノール
anhydrous, ≥99.5%
別名:
2-メチル-2-プロパノール, tert-ブチルアルコール, トリメチルカルビノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3COH
CAS番号:
分子量:
74.12
Beilstein:
906698
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
bp:
83 °C (lit.)
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
2.5 (vs air)
蒸気圧
31 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 26 °C)
アッセイ
≥99.5%
フォーム
solid or liquid
自己発火温度
896 °F
expl. lim.
8 %
不純物
<0.005% water
蒸発残留物質
<0.0003%
屈折率
n20/D 1.387 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
83 °C (lit.)
mp
23-26 °C (lit.)
溶解性
water: miscible
密度
0.775 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3
InChI Key
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
tert-ブタノール(tBA)は三級アルコールです。固体酸触媒の存在下、反応蒸留による脱水を受け、高い選択性でイソブチレンを生成します。大豆油消臭蒸留物(SODD)のリパーゼを介したアルコーリシスを、tBA(反応媒体として)中で行うことにより、バイオディーゼルを生成できます。p-クレゾールが、ジルコニア上に支持された12-リンタングステン酸(TPA/ZrO2)触媒存在下、tBAによるブチル化を受けた際の、2-tert-ブチル-p-クレゾール(TBC)、2,6-ジ-tert-ブチル-p-クレゾール(DTBC)およびtert-ブチル-p-トリルエーテルの生成が報告されています。Si(001)-(2×1)表面でのtBAの相互作用が、疑似ポテンシャルアプローチに基づくab-initio密度汎関数理論(DFT)を使用して評価されています。
アプリケーション
  • Candida antarctica リパーゼ B の存在下および非存在下におけるリボース-オレイン酸エステルの合成:この研究では、溶媒として tert-ブタノールを使用し、Candida antarctica リパーゼ B の存在下および非存在下におけるリボース-オレイン酸エステルの合成を調査しました。また、酵素触媒プロセスの効率性と有効性を調査し、合成反応に対する tert-ブタノールの影響を強調しています。この知見は、分析化学におけるエステル化プロセスの理解に貢献し、新しい合成方法の開発への応用が期待されています(Çetinkaya et al., 2020)。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
59.0 °F - closed cup
引火点(℃)
15 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
471712-100ML:4548173942155
471712-VAR:
471712-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Lipase-catalyzed biodiesel production from soybean oil deodorizer distillate with absorbent present in tert-butanol system.
Wang L, et al.
Journal of Molecular Catalysis. B, Enzymatic, 43(1), 29-32 (2006)
Atomic and electronic properties of tert-butanol on the Si (001)-(2?1) surface.
Kaderoglu C, et al.
European Physical Journal B: Condensed Matter and Complex Systems, 76(3), 359-363 (2010)
Tert-butanol dehydration to isobutylene via reactive distillation.
Knifton JF, et al.
Catalysis Letters, 73(1), 55-57 (2001)
Alkylation of p-cresol with tert-butanol catalyzed by heteropoly acid supported on zirconia catalyst.
Devassy BM, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 210(1), 125-130 (2004)
Zaida Lentini et al.
Frontiers in plant science, 11, 522-522 (2020-05-28)
Embryo rescue (ER) in cassava breeding has several relevant applications, from the recovery of broad crosses to the recovery of seeds from the standard pollination program. Cassava fruit setting may drop from 100%, during the 1st week after pollination, to