457701
(S)-(−)-2-メチル-CBS-オキサザボロリジン 溶液
1 M in toluene
別名:
α,α-ジフェニル-L-プロリノールメチルボロン酸シクロアミドエステル, (S)-1-メチル-3,3-ジフェニル-テトラヒドロ-ピロロ[1,2c][1,3,2]オキサザボロール, (S)-3,3-ジフェニル-1-メチルテトラヒドロ-3H-ピロロ[1,2-c][1,3,2]オキサザボロール, (S)-テトラヒドロ-1-メチル-3,3-ジフェニル-1H,3H-ピロロ[1,2-c][1,3,2]オキサザボロール
About This Item
おすすめの製品
濃度
1 M in toluene
bp
111 °C
密度
0.929 g/mL at 25 °C
官能基
phenyl
保管温度
room temp
SMILES記法
CB1OC([C@@H]2CCCN12)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C18H20BNO/c1-19-20-14-8-13-17(20)18(21-19,15-9-4-2-5-10-15)16-11-6-3-7-12-16/h2-7,9-12,17H,8,13-14H2,1H3/t17-/m0/s1
InChI Key
VMKAFJQFKBASMU-KRWDZBQOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
これは以下の調製に使用される場合もあります:
- (1S)-2-アジド-1-(2,2-ジメチル-4H-1,3-ベンゾジオキシン-6-yl)エタノール
- (R)-α-ジュウテリオベンジルアルコール
- (R)-2-(1-ヒドロキシエチル)ベンゾ[b]チオフェン
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
39.2 °F - closed cup
引火点(℃)
4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
457701-5ML:4548173154206
457701-25ML:4548173154190
457701-VAR:
457701-BULK:
資料
we are pleased to offer both enatiomers of 2-methyl-CBS-oxazaborolidine as a dry reagent, in addition to our current offerings as a 1M solution in toluene.
CBS Catalysts
We are pleased to offer o-tolyl-CBS-oxazaborolidine as a 0.5 M solution in toluene for your research needs. When protonated with trifluoromethanesulfonimide, these chiral oxazaborolidines generate chiral Lewis acids, which have demonstrated great utility in the enantioselective Diels–Alder reaction.
関連コンテンツ
Our company is pleased to offer both enantiomers of 2-methyl-CBS-oxazaborolidine as a dry reagent, in addition to our current offerings as a 1 M solution in toluene.