Merck
W360000
Sigma-Aldrich
4-(メチルチオ)ブタノール
97%, FG
別名:
4-(Methylthio)-1-butanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3S(CH2)4OH
CAS番号:
分子量:
120.21
FEMA番号:
3600
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
12.078
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.487 (lit.)
bp
95-98 °C/20 mmHg (lit.)
密度
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
cabbage; alliaceous; sulfurous
SMILES記法
CSCCCCO
InChI
1S/C5H12OS/c1-7-5-3-2-4-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI Key
JNTVUHZXIJFHAU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
215.6 °F - closed cup
引火点(℃)
102 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W360000-BULK-K:
W360000-25G-K:
W360000-1KG-K:4548173370941
W360000-SAMPLE-K:
W360000-VAR-K:
W360000-100G-K:4548173370934
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)