由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
アッセイ
>95%
屈折率
n20/D 1.456 (lit.)
bp
252 °C/738 mmHg (lit.)
密度
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
geraniol
官能
waxy; floral; tropical; rose
SMILES記法
CCC(=O)OC\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C13H22O2/c1-5-13(14)15-10-9-12(4)8-6-7-11(2)3/h7,9H,5-6,8,10H2,1-4H3/b12-9+
InChI Key
BYCHQEILESTMQU-FMIVXFBMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F
引火点(℃)
113 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W251704-1KG:
W251704-1KG-K:4548173339429
W251704-5KG-K:4548173339436
W251704-SAMPLE-K:
W251704-10KG-K:4548173339412
W251704-BULK-K:
W251704-5KG:
W251704-SAMPLE:
W251704-10KG:
W251704-VAR:
W251704-VAR-K:
試験成績書(COA)