Merck
W238600
Sigma-Aldrich
1,4-ジメトキシベンゼン
99%, FG
別名:
p-メトキシアニソール, NSC 7483, ジメチルヒドロキノン, ヒドロキノンジメチルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4(OCH3)2
CAS番号:
分子量:
138.16
FEMA番号:
2386
Beilstein:
774605
EC Number:
欧州評議会番号:
2059
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
4.034
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
蒸気密度
4.8 (vs air)
蒸気圧
<1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99%
自己発火温度
1463 °F
bp
213 °C (lit.)
mp
54-56 °C (lit.)
密度
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
fennel; green; sweet
SMILES記法
COc1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H10O2/c1-9-7-3-5-8(10-2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
InChI Key
OHBQPCCCRFSCAX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1,4-ジメトキシベンゼンは、食品産業における香味剤として使用される場合があります。これは、Tuber brumale(クロセイヨウショウロ )、ベトナムの緑茶、および蓮茶に含まれる主な揮発性成分の1つです。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
257.0 °F - closed cup
引火点(℃)
125 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
W238600-1KG-K:4548173968643
W238600-10KG-K:4548173968636
W238600-45KG-K:
W238600-45KG:
W238600-SAMPLE-K:
W238600-BULK-K:
W238600-5KG:
W238600-10KG:
W238600-SAMPLE:
W238600-5KG-K:4548173968650
W238600-1KG:
W238600-VAR-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Burdock, GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 822-823 (1997)
Determination of volatile organic compounds from truffles via SPME-GC-MS
Journal of Chromatographic Science, 42(6), 299-305 (2004)
Flavor components in Vietnamese green tea and lotus tea.
Nguyen TT & Yamanishi T
Agricultural and Biological Chemistry, 39(6), 1263-1267 (1975)
Burdock, GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 822-823 (1997)
Stefan Dötterl et al.
Journal of chemical ecology, 31(12), 2993-2998 (2005-11-01)
Many bees are oligolectic and collect pollen for their larvae only from one particular plant family or genus. Here, we identified flower scent compounds of two Salix species important for the attraction of the oligolectic bee Andrena vaga, which collects