アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.409 (lit.)
bp
112 °C (lit.)
密度
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
CC(C)C(C)O
InChI
1S/C5H12O/c1-4(2)5(3)6/h4-6H,1-3H3
InChI Key
MXLMTQWGSQIYOW-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
93.2 °F - closed cup
引火点(℃)
34 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
110949-100ML:
110949-BULK:
110949-5ML:
110949-VAR:
110949-500ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Separation of Acetone; Acetic acid; Propionic acid; Ethyl butyrate; Ethanol; Isoamyl acetate; Isobutyric acid; 3-Methyl-2-butanol; Methyl acetate; 1-Propanol; Acetal, ≥98%, FG; 2-Methyl-1-pentanol; Butyl acetate; Ethyl propionate; 3-Pentanol; 2-Pentanol, 98%; Ethyl isobutyrate; Isobutyl acetate; Acetaldehyde; Furfural; Butyric acid; Methanol; Ethyl acetate